Merck
CLS430053
Corning® 15-ml-Zentrifugenröhrchen
conical bottom natural PET, sterile, bag of 50 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materialien
cap (plug seal)
conical bottom natural PET
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Verpackung
bag of 50 (bulk packed)
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430053
Parameter
3600 × g max. RCF
AD × L
17.5 mm × 118.5 mm
Kappendurchm.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (Plug Seal)
Allgemeine Beschreibung
Corning® 15 ml Einwegzentrifugenröhrchen sind als klare Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit einer herkömmlichen Kappe mit Stopfdichtung oder als Polypropylen(PP)-Röhrchen mit entweder Kappen mit Stopfdichtung oder den neuen CentriStar-Kappen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe weist einen leicht zu öffnenden und verschließenden Deckel auf und bietet dank ihrem Design mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante eine hohe Ergonomie. Alle Röhrchen sind in einer Vielzahl an Verpackungsoptionen erhältlich.
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und ein großer, weißer Markierungspunkt
  • Maximale RZB für PET-Röhrchen beträgt 3.600 × g
Rechtliche Hinweise
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)