CLS430766
Corning® 15-ml-Zentrifugenröhrchen
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 12000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Verpackung
bag of 50
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430766
Parameter
12000 × g max. RCF
AD × L
17.5 mm × 118.5 mm
Kappendurchm.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
natural
Fitting
cap (Plug Seal)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die CentriStar™-Kappe weist einen leicht zu öffnenden und verschließenden Deckel auf und bietet dank ihrem Design mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante eine hohe Ergonomie. Alle Röhrchen sind in einer Vielzahl an Verpackungsoptionen erhältlich.
- Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
- Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und ein großer, weißer Markierungspunkt
- Maximale RZB für PET-Röhrchen beträgt 3.600 × g
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430766-500EA | 4061833885031 |