CAD, KR human cell line
94092209, IHW Number: 9110
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94092209-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092209-1VL
Ethnizität
Caucasian
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
HLA DRB4: 101
HLA DRB5: 101
HLA DQA1: 03 0102
HLA DQB1: 0302 0602
HLA DPB1: 0401 0601
Serologisches Profil
HLA C: 7
HLA B: 7 41
Bw4/bw6: 4 6
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)