351D2/D7
Reactivity: Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli, 93071501
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Verpackung
tube of 5 μg 93071501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93071501-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myelom
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reaktivität
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Immunogen
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)