CESS
92110206, human blood, Lymphoblast
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
CESS, 92110206
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 92110206-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92110206-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Surface Immunoglobulin ( Ig), MHC Class II
Rezeptoren
Fc, complement
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)