Y3.AG.1.2.3
85110502, rat blood, Not specified
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Y3.AG.1.2.3, 85110502
Biologische Quelle
rat blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Immunoglobulin G (IgG) kappa light chains
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Rat LOU myeloma
Beschreibung der Zelllinie
Sub-cloned from an azaguanine-resistant mutant of the Lou rat myeloma, S210. The cells secrete IgG kappa light chains.
Anwendung
Tumourigenicity studies
Nährmedium
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)