C7118
Cefdinir
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
syn-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-hydroxyiminoacetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
pKa
9.70
mp (Schmelzpunkt)
170 °C
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
InChIKey
RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable