C1985
Anti-Clathrin Light Chain antibody, Mouse monoclonal
clone CON.1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-LCB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CON.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25-36 kDa (doublet)
Speziesreaktivität
human, bovine, mouse, yeast, rat
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole rat brain homogenate
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLTA(1211) , CLTB(1212)
mouse ... Clta(12757) , Cltb(74325)
rat ... Clta(83800) , Cltb(116561)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Microarrary
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using whole rat brain homogenate
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable