Wichtige Dokumente
870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
(TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1
InChIKey
KETNUEKCBCWXCU-XFULWGLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)