BMSIPD960050T
BeadBlaster™ 96 Adapter
to hold, 4 x 15-50ml Tubes, stainless steel
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 15-50ml Tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPD9600-50T
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter for 4x15ml and 50ml tubes for BeadBlaster 96.
Anwendung
Homogenization/milling/grinding of samples
Rechtliche Hinweise
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.