Merck
B9392
Sigma-Aldrich
16β-Bromoandrosterone
Synonym(e):
5α-Androstan-16β-bromo−3α−ol−17−one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H29BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Form
solid
Qualitätsniveau
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C(=O)[C@@H](Br)C[C@@]34[H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
CWVMWSZEMZOUPC-RWUIUEHLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)