Wichtige Dokumente
36611
Metaldehyd
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Acetaldehyd polymerisiert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
190-196 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
InChIKey
GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)