Wichtige Dokumente
Y0001669
Natriumaminosalicylat-Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Natrium-4-amino-salicylat Dihydrat, 4-Amino-2-hydroxy-benzoesäure Natriumsalz, 4-Amino-salicylsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium aminosalicylate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChIKey
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)