Merck
221M-1
Sigma-Aldrich
Anhang A1 (MRQ-3) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-3, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (221M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (221M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (221M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (221M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (221M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
Kontrolle
hairy cell leukemia
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Allgemeine Beschreibung
ANXA1 wird in hohem Maße auf der Zellmembran und gelegentlich im Zytoplasma von Tumorzellen in 97 % der Proben von Patienten mit Haarzell-Leukämie exprimiert. Im Gegensatz dazu sind Patienten mit anderen B-Zell-Lymphomen als der Haarzell-Leukämie, einschließlich des typischen Milzlymphoms mit villösen Lymphozyten, und Patienten mit einer Variante der Haarzell-Leukämie – wie gemäß aktueller morphologischer, phänotypischer und klinischer Kriterien definiert – ANXA1-negativ. Gemäß einer Studie von Falini et al. betrug die Sensitivität und Spezifizität der Immunerkennung von ANXA1 bei Haarzell-Leukämie 100 %. Normale B-Zellen aus unterschiedlichen lympho-hämopoetischen Geweben waren ANXA1-negativ. Im Rahmen der genannten Studie diente die Expression von ANXA1 in myeloischen Zellen, Makrophagen oder einem T-Zell-Teilset als Positivkontrolle. Diese Erkenntnisse bestätigten die Ergebnisse des Genexpressionens-Profiling der Haarzell-Leukämie auf einem Proteinniveau, das zeigt, dass ANXA1 bei dieser Art der Leukämieerkrankung kontinuierlich exprimiert wird. Dies trifft nicht auf andere B-Zell-Lymphome zu. Bemerkenswert ist, dass auch Patienten mit Milzlymphom mit villösen Lymphozyten, einer Variante der Haarzell-Leukämie, Prolymphozytenleukämie, Marginalzonenlymphom und lymphoplasmazytischem Lymphom ANXA1-negativ waren. ANXA1 ist also molekülspezifisch für Haarzell-Leukämie und kann zur Differenzierung dieser Erkrankung von anderen B-Zell-Lymphomen verwendet werden. Wang et al. zeigten, dass eine hohe ANXA1-Expression häufig bei Adenokarzinomen des Ösophagus und des ösophagealen Übergangs vorkommt, mit einem weiter fortgeschrittenen pathologischen T-Stadium sowie dem Vorhandensein von Fernmetastasen assoziiert ist und einen unabhängigen Prognosefaktor bezüglich des Überlebens von Patienten darstellt.
Zugehörige Produkte: TRAcP, T-bet.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Annexin A1-Positivkontroll-Objektträger, Produktnr. 221S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kinship structure and health-care improvement in sub-Saharan Africa.
Moses N Katabarwa et al.
Lancet (London, England), 363(9427), 2194-2194 (2004-06-29)
Shu-Hua Xia et al.
Oncogene, 21(43), 6641-6648 (2002-09-21)
The development and progression of human cancer are believed to be due to the alterations of multiple genes or/and their protein products. For identifying the proteins associated with esophageal cancer, we analysed the protein profiles of 24 pairs of esophageal
Kim L Wang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(15), 4598-4604 (2006-08-11)
Annexin A1 (ANXA1) is a calcium-binding protein involved in arachidonic acid metabolism and epidermal growth factor receptor tyrosine kinase pathway. ANXA1 has been implicated in early squamous cell carcinogenesis of esophagus and correlates with degree of tumor differentiation. However, the
R Dreier et al.
Histochemistry and cell biology, 110(2), 137-148 (1998-08-28)
Annexins constitute a family of Ca2+- and phospholipid-binding proteins. Although their functions are still not clearly defined, several members of the annexin family have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. To elucidate a possible correlation of