Merck
163M-1
Sigma-Aldrich
CD163 (MRQ-26) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-26, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (163M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (163M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (163M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (163M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (163M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
Isotyp
IgG1
Kontrolle
inflamed tissue
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Angaben zum Gen
human ... CD163(9332)
Allgemeine Beschreibung
CD163, auch als cysteinreiches Scavenger-Rezeptor-Typ-1-Protein M130 bekannt, ist ein ist ein akutes, phasenreguliertes und signalinduzierendes Transmembranprotein, das ausschließlich auf Zellen monozytischen Ursprungs vorkommt. CD163 spielt eine wesentliche Rolle bei der Makrophagen-Clearance und der Endozytose von Hämoglobin-/Haptoglobin-Komplexen. CD163 trägt daher zur entzündungshemmenden Reaktion bei und schützt Gewebe vor oxidativem und entzündlichem Hämoglobin. Anti-CD163 markiert Zellen der monozytischen Makrophagen-Linie mit Expression im Knochenmark und histiozytischen Neoplasien.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD163-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 163S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3-7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anders Etzerodt et al.
Antioxidants & redox signaling, 18(17), 2352-2363 (2012-08-21)
The hemoglobin (Hb) scavenger receptor, CD163, is a macrophage-specific protein and the upregulated expression of this receptor is one of the major changes in the macrophage switch to alternative activated phenotypes in inflammation. Accordingly, a high CD163 expression in macrophages
P Högger et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(4), 1883-1890 (1998-08-26)
The RM3/1 Ag is a membrane glycoprotein restricted to human monocytes and macrophages that evolve in the late phase of inflammation. Peptide sequence analysis of the RM3/1 protein revealed similarity to CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich family.
E Backé et al.
Journal of clinical pathology, 44(11), 936-945 (1991-11-01)
A new monoclonal antibody Ber-MAC3 is reported. It recognises a formol sensitive epitope of a not yet clustered monocyte/macrophage specific 140 kilodalton glycoprotein that is expressed on the cell surface and in the cytoplasm. In 30 cases of acute and
Atsushi Hiraoka et al.
Pathology, research and practice, 201(5), 379-384 (2005-07-29)
CD163 is a marker of activated macrophages, and increased levels of soluble CD163 have been detected in sera obtained from patients with hepatitis. The aim of this study was to detect the expression of CD163 in the liver from patients
M Kristiansen et al.
Nature, 409(6817), 198-201 (2001-02-24)
Intravascular haemolysis is a physiological phenomenon as well as a severe pathological complication when accelerated in various autoimmune, infectious (such as malaria) and inherited (such as sickle cell disease) disorders. Haemoglobin released into plasma is captured by the acute phase
Artikel
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.
Verwandter Inhalt
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Ein kurzer Überblick über die diagnostische Immunhistochemie (IHC) und ihre Bedeutung in der modernen klinischen Pathologie. Informationen über die IHC und ihre Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten.