Merck
455180
Sigma-Aldrich
Chlorwasserstoff -Lösung
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
Dichte
0.747 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Chlorwasserstofflösung enthält 2 M Chlorwasserstoff in Diethylether als Lösungsmittel. Sie ist eine starke Säure und stark korrosiv und wird häufig bei der selektiven Spaltung der 2,4,6-Trimethoxyphenyl-Schutzgruppen aus dem jeweiligen (2,4,6-Trimethoxyphenyl)silan zur Bildung von Chlorsilanen verwendet.
Anwendung
Chlorwasserstofflösung kann als Reagens in folgenden Synthesen verwendet werden:
  • Cyanhydrin-Alkylether über chirale Brønsted-Säuren-vermittelte Hydrocyanierung von Vinylethern mit Silylcyaniden.
  • N, N-Dimethylanilin-Hydrochlorid-Salze über Pd-katalysierte Buchwald-Hartwig-Aminierung von Aryltriflaten mit Dimethylaminen.
Es kann auch als Katalysator für die Amidierung von Carboxylsäuren mit Aminen zur Synthese von Amiden verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An automated SPE-based high-yield synthesis of [11C] acetate and [11C] palmitate: no liquid-liquid extraction, solvent evaporation or distillation required.
Mock BH, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 38(8), 1135-1142 (2011)
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In
Thomas Krohn et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 42(2), 210-214 (2014-09-25)
To determine the frequency of seemingly pathological retroperitoneal uptake in the location of the coeliac ganglia in patients undergoing [(68)Ga]PSMA-HBED PET/CT. The study included 85 men with prostate cancer referred for [(68)Ga]PSMA-HBED PET/CT. The PET/CT scans were evaluated for the
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to
Ann Brinkmalm et al.
Molecular neurodegeneration, 9, 53-53 (2014-11-25)
Synaptic degeneration is an early pathogenic event in Alzheimer's disease, associated with cognitive impairment and disease progression. Cerebrospinal fluid biomarkers reflecting synaptic integrity would be highly valuable tools to monitor synaptic degeneration directly in patients. We previously showed that synaptic