Wichtige Dokumente
211389
Calciumhypochlorit
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
powder or granules
solid
Zusammensetzung
available chlorine, 65%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
≥65% (chlorine titration by Na2S2O3)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (lit.)
Dichte
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
InChIKey
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- aliphatic primary alcohols to the corresponding carboxylic acids
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- primary benzyl alcohols to methyl benzoates
- propargylic alcohols to the corresponding aldehydes and ketones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?