Merck
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® Trockeneiskondensator-Abscheider
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Gesamt H
490 mm
Reservoirkapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 4 mm PTFE-Hahn. Als Kühlmittel wird Trockeneis-Aceton empfohlen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)