Merck
Z164046
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kühlfinger-Kondensator
joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Gesamt H
310 mm
Kühlfinger L × Durchm.
250 mm × 60 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Reaktionen mit niedrig-kochenden Lösungsmitteln
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)