Merck
Z122408
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Seitenarm ist im 75° Winkel vom Boden-Verbindung
Sonstige Hinweise
Ersatzteil für Aldrich All-in-One Lab Glasgeräte-Kit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)