Wichtige Dokumente
Y0002008
Sulfobutylbetadex Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Natrium-1-butansulfonat, 1-Butansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betadex
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)