Wichtige Dokumente
Y0002007
Sulfobutylbetadex Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Butan-Sulton, 4-Hydroxy-1-butansulfonsäure-δ-sulton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betadex
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
>165 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-15 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
InChIKey
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
309.2 °F
Flammpunkt (°C)
154 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)