Wichtige Dokumente
Y0001868
Phenoxymethylpenicillin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Phenoxymethylpenicillinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
phenoxymethylpenicillin
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
InChIKey
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)