Wichtige Dokumente
PHR3833
Cefixime Trihydrat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to EP C0684000
traceable to USP 1097658
Verpackung
pkg of 1G
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.Nc1nc(cs1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(C=C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H15N5O7S2.3H2O/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7;;;/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27);3*1H2/b20-9-;;;/t10-,14-;;;/m1.../s1
InChIKey
IPYWNMVPZOAFOQ-NABDTECSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)