Merck
Y0001285
Sertralin Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-(−)-Mandelsäure, (R)-α-Hydroxyphenylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
2691094
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sertraline
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sertraline impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chao Ma et al.
Chirality, 23(5), 379-382 (2011-04-14)
This work reports the chiral separation of D,L-mandelic acid with cellulose membranes. Cellulose was chosen as membrane material because it possesses multichiral carbon atoms in its molecular structure unit. The flux and permselective properties of membrane using aqueous solutions of
Liang Jin et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 66(9-10), 499-506 (2011-12-24)
To study the effects of mandelic acid (MA) on the brown planthopper (BPH), Nilaparvata lugens, the survival rate and behaviour of BPH fed on an artificial diet with different dosages of MA was observed. The survival rate of BPH decreased
Yubo Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 76(14), 5685-5695 (2011-05-31)
We have prepared chiral fluorescent bisboronic acid sensors with 3,6-dithiophen-2-yl-9H-carbazole as the fluorophore. The thiophene moiety was used to extend the π-conjugation framework of the fluorophore in order to red-shift the fluorescence emission and, at the same time, to enhance
Zhoutong Sun et al.
Microbial cell factories, 10, 71-71 (2011-09-14)
Mandelic acid (MA), an important component in pharmaceutical syntheses, is currently produced exclusively via petrochemical processes. Growing concerns over the environment and fossil energy costs have inspired a quest to develop alternative routes to MA using renewable resources. Herein we
M Monier et al.
International journal of biological macromolecules, 55, 207-213 (2013-01-30)
An enantioselective S-mandelic acid (S-MA) imprinted chitosan (SMIC) was prepared by cross-linking of chitosan using formaldehyde cross-linker, in the presence of S-MA as an imprint template molecule and 0.5% acetic acid solution as a solvent. Non-imprinted cross-linked chitosan (NIC) as