Merck
Y0001253
Levetiracetam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid, 2(S)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)-butyramid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levetiracetam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levetiracetam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Levetiracetam ist ein Pyrrolidin mit antiepileptischer Aktivität.
Levetiracetam ist ein Pyrrolidin mit antiepileptischer Wirkung. Stereoselektive Bindung von Levetiracetam ist auf synaptische Plasmamembranen im zentralen Nervensystem beschränkt, in peripherem Gewebe kommt es zu keiner Bindung. Levetiracetam hemmt das sogenannte "burst firing", ohne die normale neuronale Erregbarkeit zu beeinflussen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hai-Dun Yan et al.
Brain research bulletin, 90, 142-148 (2012-10-31)
Levetiracetam (LEV) is a widely used antiepileptic agent for partial refractory epilepsy in humans. LEV has unique antiepileptic effects in that it does not inhibit electroshock- or pentylenetetrazol-induced convulsion, but does inhibit seizures in kindling animal and spontaneously epileptic rat
D Consoli et al.
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland), 34(4), 282-289 (2012-11-07)
Strokes are the leading cause of epileptic seizures in adults and account for 50% of seizures in those over the age of 65 years. The use of antiepileptic drugs to prevent recurrent poststroke seizures is recommended. One hundred and twenty-eight
Radica M Stepanović-Petrović et al.
Anesthesia and analgesia, 115(6), 1457-1466 (2012-11-13)
We have recently shown that levetiracetam, administered systemically, exerts an antihyperalgesic effect in a rat inflammatory pain model. In this study, we examined whether levetiracetam has local peripheral antihyperalgesic/anti-edematous effects in the same model of localized inflammation and whether opioidergic
Marjolein de Groot et al.
Neuro-oncology, 15(2), 216-223 (2012-12-13)
Treatment of high-grade glioma (HGG) patients with anti-epileptic drugs (AEDs) has met with various side effects, such as cognitive deterioration. The cognitive effects of both older and newer AEDs in HGG patients are largely unknown. The aim of this study
Benjamin W Y Lo et al.
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 38(3), 475-486 (2011-04-26)
New evidence suggests that levetiracetam may be as effective as traditional agents, with better safety profile. To synthesize evidence regarding efficacy and tolerability of levetiracetam as first line, adjunctive or prophylactic antiepileptic agent. Study Selection & Data Extraction: Eligible studies