Merck
Y0001243
Folsäure Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Pteroinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
folic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)C2=NC(CNc3ccc(cc3)C(O)=O)=CNC2=N1
InChI
1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
InChIKey
JOAQINSXLLMRCV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Folic acid impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R L Stephens et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 239(3), 627-633 (1986-12-01)
Folic acid (FA) and 5-formyltetrahydrofolic acid (FTHF) have been shown previously to produce a marked stimulation of locomotor activity after bilateral injection into the rat nucleus accumbens. This study was designed to determine whether the hypermotility response produced by the
M J Akhtar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 16(1), 95-99 (1998-02-03)
A high performance liquid chromatographic procedure was developed to determine folic acid and its photodegradation products, p-aminobenzoic acid, pterine-6-carboxylic acid, p-aminobenzoyl-L-glutamic acid, and pteroic acid in the presence of riboflavin. The method involves reversed phase, paired-ion chromatography on mu-BondaPak C18
H Oe et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 29(5), 523-531 (1983-10-01)
A sensitive radioassay method has been developed to quantitate the activity of the folate-hydrolyzing enzyme which catalyzes the hydrolysis of folic acid to pteroic acid and glutamic acid. The method is based on analyzing [2-14C]pteroic acid separated by a thin-layer
Kerim Babaoglu et al.
Structure (London, England : 1993), 12(9), 1705-1717 (2004-09-03)
Dihydropterate synthase (DHPS) is the target for the sulfonamide class of antibiotics, but increasing resistance has encouraged the development of new therapeutic agents against this enzyme. One approach is to identify molecules that occupy the pterin binding pocket which is
H S Tillinghast et al.
Journal of cell science, 87 ( Pt 1), 45-53 (1987-02-01)
Following a previous study indicating a sensitivity to folate during the developmental phase of Dictyostelium discoideum, a series of pteridines were investigated for their ability to induce amoebal chemotaxis during development of this organism. Several compounds were found to resemble