Merck
Y0001141
Diltiazem für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(+)-cis-Diltiazem -hydrochlorid, (2S,3S)-(+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on -hydrochlorid, CRD-401
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N2O4S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.98
Beilstein:
4228706
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diltiazem
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChIKey
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Diltiazem for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mustafa Kayan et al.
The Journal of membrane biology, 245(12), 833-840 (2012-08-21)
Non-ionic contrast media (CM) can induce tissue kidney injury via activation of phagocytosis and oxidative stress, although the mechanisms of injury via neutrophils are not clear. We investigated the effects of CM on oxidative stress and Ca²⁺ concentrations in serum
Dong Huang et al.
American heart journal, 164(3), 394-401 (2012-09-18)
No randomized trial has been conducted to compare different vasodilators for treating no-reflow during primary percutaneous coronary intervention (PCI) for ST-segment elevation acute myocardial infarction. The prospective, randomized, 2-center trial was designed to compare the effect of 3 different vasodilators
Vida Garaliene et al.
Pharmacological reports : PR, 64(3), 733-738 (2012-07-21)
The goal of this study was to investigate the modulation of the contraction-relaxation effects in isolated human thoracic artery samples of three calcium-channel antagonists, amlodipine (CAS [88150-42-9]), cerebrocrast (CAS [118790-71-9]) and diltiazem (CAS [42399-41-7]), and two calcium-channel agonists, CGP 28392
Andrew P Ambrosy et al.
The American journal of cardiology, 110(11), 1623-1626 (2012-09-04)
Five patients with primary colorectal adenocarcinoma or anal squamous cell carcinoma were started on a 2-weeks-on, 1-week-off capecitabine dosing regimen in addition to other chemotherapeutic agents and/or radiation. Within the first few doses, patients experienced chest pain and/or dyspnea at
Lun Li et al.
PloS one, 7(6), e38851-e38851 (2012-07-05)
The aim of this study is to observe the chronic effects of diltiazem release capsules on patients with coronary slow flow (CSF) phenomenon. From 2004 to 2009, 80 consecutive patients with chest pain and normal coronary arteries evidenced by coronary