Y0000898
Racecadotril Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzyl-[[(2RS)-2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl]-amino]-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
racecadotril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCC(Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22)
InChIKey
LFABBWTUJCBFQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)