Merck
Y0000587
Venlafaxin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]cyclohexanol-hydrochlorid, Effexor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
venlafaxine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChIKey
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Venlafaxine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Venlafaxin ist ein Antidepressivum. Der Mechanismus der antidepressiven Wirkung von Venlafaxin beim Menschen ist mit der Potenzierung der Aktivität der Neurotransmitter im Zentralnervensystem verknüpft. Venlafaxin ist ein wirksamer Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer und ein schwacher Dopamin-Wiederaufnahme-Hemmer. Venlafaxin hat in vitro keine signifikante Wirkung auf Muscarin-, histaminerge oder α-1-adrenerge Rezeptoren. Venlafaxin besitzt keine MAO-Inhibitor-Aktivität.
Venlafaxin ist ein Dual-Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer, der Ki-Werte von 82 bzw. 2480 nM aufweist. Es ist ein Antidepressivum.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
M Batista et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(2), 92-95 (2013-01-11)
Venlafaxine is a bicyclic antidepressant that may be associated with severe cardiotoxicity following large overdose. The purpose of this short case series is to present different patterns of venlafaxine-related cardiotoxicity and to discuss the potential mechanisms. Between January 2010 and
Mara Z Vitolins et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(32), 4092-4098 (2013-10-02)
Hot flashes occur in approximately 80% of androgen-deprived men. Few intervention studies have been conducted to relieve hot flashes in men. Eligible androgen-deprived men were randomly assigned to one of four daily regimens (2 × 2 factorial design) for 12
Aaron S Heller et al.
The American journal of psychiatry, 170(2), 197-206 (2012-12-12)
OBJECTIVE Deficits in positive affect and their neural bases have been associated with major depression. However, whether reductions in positive affect result solely from an overall reduction in nucleus accumbens activity and fronto-striatal connectivity or the additional inability to sustain
Kara N D Polen et al.
Birth defects research. Part A, Clinical and molecular teratology, 97(1), 28-35 (2013-01-03)
Few epidemiologic studies have investigated the use of venlafaxine (Effexor XR capsules, Product Monograph, Wyeth, Montreal, Canada), an antidepressant used to treat major depression and anxiety disorders in adults, during pregnancy. Our objective was to determine whether use of venlafaxine
Yaal Lester et al.
Water research, 47(13), 4349-4356 (2013-06-15)
Wastewater from a pharmaceutical formulation facility (TevaKS, Israel) was treated with a biological activated-sludge system followed by ozonation. The goal was to reduce the concentrations of the drugs carbamazepine (CBZ) and venlafaxine (VLX) before discharging the wastewater to the municipal