Wichtige Dokumente
Y0000485
myo-Inositol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
myo-Inositol, i-Inosit, meso-Inosit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
6.2 (vs air)
API-Familie
inositol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
222-227 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)