Y0000479
Chlorpromazin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Desmethylchlorpromazin, 3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorpromazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H17ClN2S/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3
InChIKey
YHFXGBOUSIKGMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)