Merck
Y0000106
Pilocarpinnitrat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Pilocarpin -nitrat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2 · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
Beilstein:
4171406
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pilocarpine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChIKey
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Pilocarpine nitrate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoragonist, verwendet für ein experimentelles Epilepsiemodell.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Flame over circleSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olav B Smeland et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 33(7), 1090-1097 (2013-04-25)
Although certain metabolic characteristics such as interictal glucose hypometabolism are well established for temporal lobe epilepsy (TLE), its pathogenesis still remains unclear. Here, we performed a comprehensive study of brain metabolism in a mouse model of TLE, induced by pilocarpine-status
Rashmi M Risbud et al.
PloS one, 8(1), e53464-e53464 (2013-01-12)
MicroRNAs regulate protein synthesis by binding non-translated regions of mRNAs and suppressing translation and/or increasing mRNA degradation. MicroRNAs play an important role in the nervous system including controlling synaptic plasticity. Their expression is altered in disease states including stroke, head
Georgette L Suidan et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(9), 2112-2120 (2013-07-05)
Aberrant blood-brain barrier (BBB) permeability is a hallmark pathology of many central nervous system diseases. von Willebrand factor (VWF) is stored in endothelial Weibel-Palade bodies from where it is released on activation into plasma and basement membrane. The role of
Thayse Rodrigues de Souza et al.
Pediatric dentistry, 34(5), 427-430 (2012-12-06)
Juvenile Sjögren's syndrome is a rare condition that affects children and adolescents with distinctive clinical features. Parotid swelling usually precedes regular oral and ocular symptoms, while typical serological findings may be absent. Hence, diagnosing juvenile Sjögren's syndrome may be challenging
Linda Holtman et al.
Epilepsia, 54(4), 589-595 (2013-02-13)
Brain inflammation occurs during epileptogenesis and may contribute to the development and progression of temporal lobe epilepsy. Recently, several studies have indicated that seizures may also increase specific blood plasma cytokine levels in animal models as well as in human