Merck
T1410000
Thiabendazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Thiabendazol, 2-(4-Thiazolyl)-benzimidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.25
Beilstein:
611403
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tiabendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChIKey
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tiabendazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Santosh Soparawalla et al.
The Analyst, 136(21), 4392-4396 (2011-09-06)
We describe a rapid in situ method for detecting agrochemicals on the surface or in the tissue of fruit using a portable mass spectrometer equipped with an ambient ionization source. Two such ionization methods, low temperature plasma (LTP) and paper
Matthieu Groh et al.
Clinical and experimental rheumatology, 30(1 Suppl 70), S107-S109 (2012-07-26)
Polyarteritis nodosa (PAN), a systemic necrotising vasculitis that affects medium- and small-sized arteries, has visceral involvement in 40-60% of the patients. According to the Five-Factor Score (FFS), it is associated with poor outcome. We describe a patient who underwent orthotopic
Andrew C Kotze et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(6), e1203-e1203 (2011-07-09)
Current efforts to control human soil-transmitted helminths (STHs) involve the periodic mass administration of benzimidazole drugs to school aged children and other at- risk groups. Given that high levels of resistance to these drugs have developed in roundworms of livestock
Esther Turiel et al.
Journal of separation science, 35(21), 2962-2969 (2012-10-16)
Stir-bar sorptive extraction is based on the partitioning of target analytes between the sample (mostly aqueous-based liquid samples) and a stationary phase-coated magnetic stir bar. Until now, only PDMS-coated stir bars are commercially available, restricting the range of applications to
Zeno Bisoffi et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(7), e1254-e1254 (2011-08-05)
Strongyloidiasis may cause a life-threatening disease in immunosuppressed patients. This can only be prevented by effective cure of chronic infections. Direct parasitologic exams are not sensitive enough to prove cure if negative. We used an indirect immune fluorescent antibody test
Protokolle
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms