Merck
T0550000
Tetracosactid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
α1-24-Corticotropin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C136H210N40O31S
Molekulargewicht:
2933.44
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tetracosactide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tetracosactide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Josiane Festti et al.
Shock (Augusta, Ga.), 42(1), 16-21 (2014-03-29)
Relative adrenal insufficiency in sepsis has been extensively debated on; however, accurate diagnosis and therapeutic intervention remain controversial. The authors aimed to evaluate adrenocorticotropic hormone (ACTH), salivary cortisol, total cortisol and estimated plasma-free cortisol, cholesterol, and lipoproteins as predictors of