S1429
Natriumacetat
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
99-101% dry basis
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
pH-Wert
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?