Wichtige Dokumente
PHR2786
Metamizole Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Synonym(e):
4-Dimethylaminoantipyrine, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Aminopyrine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
metamizole
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
InChIKey
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)