Merck
PHR1800
Supelco
Metamizolnatrium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Metamizol Natrium Hydrat, (Antipyrinylmethylamino)methansulfonsäure Natriumsalz, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon-4-methylaminomethansulfonatnatrium, 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolonnatriummethansulfonat, Analgin, Dipyron, Metamizol, Methampyron, Methylmelubrin, Natriummethylaminoantipyrinmethansulfonat, Noraminopyrinmethansulfonat Natrium, Sulpyrin, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N3O4S · Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.35
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. M0600900
API-Familie
metamizole
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Biochem./physiol. Wirkung
Metamizol (Dipyron) ist ein potentes Analgetikum und Antipyretikum.
Metamizol (Dipyron) ist ein potentes Analgetikum und Antipyretikum. Metamizol hemmt die Prostaglandinsynthese sowohl im peripheren als auch im zentralen Nervensystem. Metamizol kann auch als Prodrug agieren. Es wird schnell zu N-Methyl-4-aminoantipyrin (MAA) und 4-Aminoantipyrin (AA), welche die Cyclooxygenase-Aktivität hemmen, hydrolysiert, und kann mit Arachidonsäure weiter acyliert werden, um Verbindungen zu bilden, die an zentrale und periphere Cannabinoid-Rezeptoren (CB1 und CB2) sowie TRPV1-Rezeptoren binden. Es wird angenommen, dass diese Metaboliten eine wesentliche Rolle für die Metamizol-Aktivität spielen. Metamizol wurde aufgrund der Nebenwirkung der Agranulozytose bei einigen Patienten in mehreren Ländern aus der klinischen Anwendung genommen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Dokumentenfeld „LRAC2806“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)