Wichtige Dokumente
PHR2723
Linoleyl-Alkohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Linoleylalkohol, cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1367647
API-Familie
linoleyl alcohol
Verpackung
pkg of 5x200 mg
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
InChIKey
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)