Wichtige Dokumente
PHR1135
Myristylalkohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-Tetradecanol, Myristylalkohol, Tetradecylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1449008
Dampfdichte
7.4 (vs air)
API-Familie
myristyl alcohol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
489 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
289 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChIKey
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)