PHR1798
Levamisol-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(−)-Tetramisol -hydrochlorid, (S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, Levamisol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 212
traceable to Ph. Eur. L0380000
traceable to USP 1359302
API-Familie
levamisole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChIKey
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)