PHR1693
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol hydrochloride, 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001226
API-Familie
pyridoxine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].n1cc2c(c(c1C)O)COC2.[H+]
InChIKey
RTYSWYUCXGLWNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)