Merck
P9755
Sigma-Aldrich
Pyridoxin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Pyridoxin HCl, Adermin -hydrochlorid, PN HCl, Pyridoxol -hydrochlorid, Vitamin B6 -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.64
Beilstein:
3632435
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
eCl@ss:
34058008
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChIKey
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Pyridoxinhydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • als Vitaminzusatz zu Basalmedium zum Kultivieren von Bacillus mojavensis- und Bacillus subtilis-Stämmen
  • als Zusatz zu Vorkonditionierungsmedium/MS-Salzen zum Auslösen der Einleitung der somatischen Embryogenese von Coffea canephora-Samen
  • für die orale Verabreichung an Ferkel zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Entwicklung von Homozysteinämie
Biochem./physiol. Wirkung
Pyridoxin/Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle im Nerven-, Immun- und Endokrinsystem. Es ist auch an den Stoffwechselprozessen von Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten beteiligt. Ein Mangel an Pyridoxin kann zu Krämpfen und epileptischer Enzephalopathie führen und bei Kleinkindern Anomalien auslösen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marie-Édith Côté-Robitaille et al.
Journal of nutritional science, 4, e31-e31 (2015-10-27)
Homocysteine (Hcy) is an intermediary sulphur amino acid recognised for pro-oxidative properties in several species which may weaken immune competence in piglets. In this species, there is an acute 10-fold increase of concentrations of plasma Hcy (pHcy) during the first
Liat Ashkenazi-Hoffnung et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(1), 23-26 (2013-03-15)
Diclectin (pyridoxine 10 mg and doxylamine 10 mg) has traditionally been used to treat nausea and vomiting of pregnancy (NVP); however, this drug is unavailable in many countries. To evaluate the efficacy and safety of a simple bi-daily treatment regimen
Manfred Eggersdorfer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(52), 12960-12990 (2012-12-05)
The discovery of vitamins as essential factors in the diet was a scientific breakthrough that changed the world. Diseases such as scurvy, rickets, beriberi, and pellagra were recognized to be curable with an adequate diet. These diseases had been prevalent
Sonia Fargue et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(10), 1776-1783 (2013-04-20)
Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) is a rare hereditary calcium oxalate kidney stone disease caused by a deficiency of the liver-specific pyridoxal-phosphate-dependent peroxisomal enzyme alanine:glyoxylate aminotransferase (AGT). About one third of patients are responsive to pharmacological doses of pyridoxine (vitamin
Riccardo Montioli et al.
Human molecular genetics, 22(8), 1615-1624 (2013-01-17)
Dopa or aromatic amino acid decarboxylase (DDC, AADC) is a pyridoxal 5'-phosphate-dependent enzyme that catalyses the production of the neurotransmitters dopamine and serotonin. Among the so far identified mutations associated with AADC deficiency, an inherited rare neurometabolic disease, the S250F