Merck
PHR1045
Supelco
Diethylenglycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
DEG, 2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-(2-hydroxyethyl)-ether, Diglycol
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
Beilstein:
969209
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000217
traceable to USP 1193265
Dampfdichte
2.14 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
diethylene glycol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
442 °F
Expl.-Gr.
2-12.3 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Erstellung von internen Arbeitsstandards.
Diethylenglycol ist ein Dimer von Ethylenglycol mit vier Kohlenstoffatomen und findet Anwendung als Frostschutzmittel, Lösungsmittel, Befeuchtungsmitteln, Hydraulikflüssigkeit und Bremsflüssigkeit. Für Menschen ist es außerdem ein potenzielles Neuro- und Nephrotoxin. Es kann auch in Befeuchtungsmitteln, Schmiermitteln, Emulgatoren, Additiven und Lösungsmitteln eingesetzt werden.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Diethylenglycol kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) verwendet werden.
Diethylenglycol kann bei der Bestimmung von Diethylenglycol in Serumproben mittels Gaschromatografie (GC) als Standard eingesetzt werden. Es kann auch als Referenzstandard zum Validieren der Zusammensetzung von Diethylenglycol in Propolissirup, der von berauschten Opfern eingenommen wurde, mittels Kernspinresonanz (NMR) und mit Flammenionisationsdetektor gekoppelter Gaschromatografie (GC-FID) eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Dokumentenfeld „LRAC0277“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification and quantification of diethylene glycol in pharmaceuticals implicated in poisoning epidemics: an historical laboratory perspective
Bar.BD, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 31(6), 295-303 (2007)
Clinical parameters, postmortem analysis and estimation of lethal dose in victims of a massive intoxication with diethylene glycol
Ferrari.AL and Giannuzzi L
Forensic Science International, 153, 45-51 (2005)
Gas-chromatographic determination of ethylene glycol in serum
Porter H.W and Auansakul aA
Clinical Chemistry, 28, 75-78 (1982)
Tao Zhou et al.
Journal of separation science, 30(16), 2620-2627 (2007-09-21)
A simple and reliable HPLC method was developed for the simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol (DEG) and propylene glycol (PG) in pharmaceutical products by precolumn derivatization. The derivatization reagent p-toluenesulfonyl isocyanate (TSIC, 10 microL, 20% in ACN v/v) was
Parisa Sadatmousavi et al.
Acta biomaterialia, 8(9), 3241-3250 (2012-05-30)
Self-assembling peptide nanofibers have emerged as important nanobiomaterials, with such applications as delivery of therapeutic agents and vaccines, nanofabrication and biomineralization, tissue engineering and regenerative medicine. Recently a new class of self-assembling peptides has been introduced, which takes into consideration
Protokolle
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Chromatograms
suitable for GC