NIST2770
Schwefel in Dieselkraftstoff
NIST® SRM® 2770, (40 mg/kg)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
132.8 °F
Flammpunkt (°C)
56 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)