Wichtige Dokumente
NIST2720
Schwefel in Di-n-Butylsulfid
NIST® SRM® 2720
Synonym(e):
Dibutylsulfid, 1,1′-Thiobisbutan, Butylsulfid, NSC 8460
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.07 (vs air)
Dampfdruck
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Verpackung
pkg of 5 x 4.5 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
XRF: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
SMILES String
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 2720_cert
SRM 2720_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- NIST certified value for sulfur content is reported based on analyses by isotope dilution thermal ionization mass spectrometry (ID-TIMS)
- Maintenance and expiration of SRM certificate, instructions for use are provided on the NIST certificate.
Sonstige Hinweise
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F
Flammpunkt (°C)
61 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)