Merck
M8536
Supelco
2-(Methylamino)-propiophenon -hydrochlorid -Lösung
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
drug standard
Qualitätsniveau
drug control
Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H
InChIKey
LTJXNCHDKYZOSY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using high-performance liquid chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
optisches Isomerengemisch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-performance liquid chromatographic method development and validation for the simultaneous quantitation of naproxen sodium and pseudoephedrine hydrochloride impurities
Ekpe A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 39(3), 81-86 (2001)