Merck
K0600000
Ketoconazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-cis-1-Acetyl-4-{4-{[2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]-methoxy}-phenyl}-piperazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28Cl2N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketoconazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChIKey
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
CYP3A4 Inhibitor
Biochem./physiol. Wirkung
Antifungales Mittel
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Masato Ohbuchi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(3), 1332-1338 (2013-01-01)
The antifungal efficacy of voriconazole (VRC) differs among host species, with potent efficacy in humans but less in rodents. We investigated the possible involvement of pregnane X receptor (PXR) and constitutive androstane receptor (CAR) in the species-specific efficacy of VRC
B Halama et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 93(6), 564-571 (2013-03-21)
The objective of the study was to establish an in vivo method for assessing cytochrome P450 3A (CYP3A) activity using therapeutically inert nanogram doses of midazolam. We administered four escalating single doses of oral midazolam (0.0001-3 mg) to 12 healthy participants
Hao Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13655-13668 (2013-03-26)
Ketoconazole binds to and antagonizes pregnane X receptor (PXR) activation. Yeast high throughput screens of PXR mutants define a unique region for ketoconazole binding. Ketoconazole genetically interacts with specific PXR surface residues. A yeast-based genetic method to discover novel nuclear
K-H Shin et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(5), 601-609 (2013-06-21)
This study aimed to evaluate endogenous metabolic markers of hepatic cytochrome P450 (CYP)3A activity in healthy subjects using a metabolomics approach. Twenty-four subjects received the following medication during the following three study periods: 1 mg of i.v. midazolam alone (control
Jan Faergemann et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(9), 1365-1371 (2007-06-15)
Seborrhoeic dermatitis (SD) is a chronic, inflammatory skin disorder, affecting areas of the head and body where sebaceous glands are most prominent and active. The disorder commonly affects hair-bearing areas of the head, including the scalp. Involvement on the face