Wichtige Dokumente
IRMM531C
Titan
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
JRC
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
IRMM531C
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)