IRMM009
Magnesium-24Mg -Lösung
IRMM®, certified reference material, 0.2 M in nitric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
24Mg
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
0.2 M in nitric acid
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
IRMM009
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)